Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
Marca:  Kartell™ 0044600
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10478272
  • 16.50€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los dos extremos tienen conexiones cónicas a presión para conectar mangueras de caucho de 8 a 10 mm de diámetro
  • Ideal para aplicaciones con gases
  • Hecho de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de secado
5/Paq.
5/Paq.
Polietileno
170 mm