Learn More
Kartell™ Tapered Drying Tubes
Kartell™ Tapered Drying Tubes are ideal for drying gases and feature two ends that have a push-on tapered connection to accommodate rubber hoses.
16.50€ - 20.65€
Especificaciones
Material | Polietileno |
---|---|
Tipo de producto | Tubos de secado |
N.º por caja | 5/Paq. |
N.° por paquete | 5/Paq. |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10478272
|
Kartell™
0044600 |
170 mm |
16.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10001041
|
Kartell™
0044800 |
270 mm |
20.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10162711
|
Kartell™
0044700 |
220 mm |
17.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8 - 10mm diameters
- Ideal for gases
- Constructed of polyethylene
Especificaciones
Polietileno | |
Tubos de secado | |
5/Paq. | |
5/Paq. |