Learn More
Polietilenglicol 2000, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11459717
Polietilenglicol 2000, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459717
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Código de producto. 11459717
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22181.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Polyethylene glycol is used in the field of pharmaceuticals, cosmetics, paper, rubber and ceramics and in wood processing. It is also used in the manufacture of surfactants, dispersant resin and plastics. It acts as a dye carrier in paints and inks; soldering fluxes with good spreading property and as a softener and antistatic agent for textiles. It is also one of the main materials of ester type surface active agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25322-68-3
Fórmula molecular (C2H4O)n
Peso molecular (g/mol) 62.07
Número MDL MFCD01779601
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo PEG 2000
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Polyethylene glycol 2,000
pH 5 to 7
Punto de fusión 53°C to 55°C
Índice Merck 14,7568
Información de solubilidad Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Cantidad 1000 g
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252223 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Número de lote10251010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Número de lote10247727 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/09/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Número de lote10241359 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
Número de lote10247400 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2023 Catalog NumberB22181.30,B22181.0B,B22181.PG
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polietilenglicol 2000, Thermo Scientific Chemicals >