Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
Marca: Kautex™ 2000074374
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- PETG transparente
- Cuadrada
Especificaciones
500 mL | |
Transparente | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento y envío por correo | |
162 | |
Transparente | |
Cuadrada | |
Recipiente de cuello ancho |
500 mL | |
54mm | |
PET | |
162Case | |
No | |
108 mm | |
Tapón, inserto de espuma |