Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
1.60€ - 629.99€
Especificaciones
Color | Transparent |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing |
Material | PET |
Closure Included | No |
Forma | Square |
Código de producto | Marca | Capacidad | Closure Included | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Closure Included | Altura (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17828127
|
Kautex™
2000074372 |
100 mL | No | 71 mm | 480 |
444.77€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17878127
|
Kautex™
2000074373 |
200 mL | No | 88 mm | 406 |
629.99€
paquete de 406 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17868157
|
Kautex™
2000074374 |
500 mL | No | 108 mm | 162 |
364.84€
paquete de 162 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17858157
|
Kautex™
2000074375 |
1000 mL | No | 143 mm | 96 |
314.95€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
10611712
|
Kautex™
2000084404 |
2000 mL | No | 187 mm | 44 |
250.63€
paquete de 44 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10306311
|
Kautex™
2000074375 |
1000 mL | No | 143 mm | 96 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10041111
|
Kautex™
2000074374 |
500 mL | No | 108 mm | 162 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10396301
|
Kautex™
2000074373 |
200 mL | No | 88 mm | 406 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- PETG transparente
- Cuadrada
Especificaciones
Transparent | |
PET | |
Square |
Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing | |
No |