Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
Marca: Kautex™ 2000074375
1.96 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- Series 310
- PETG transparente
- Cuadrada
Especificaciones
1000 mL | |
Transparente | |
69mm | |
PET | |
96Case | |
No | |
143 mm |
1000 mL | |
Series 310 | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
96 | |
Transparente | |
Cuadrada | |
Recipiente de cuello ancho |