Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
Marca: Kautex™ 2000074373
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Series 310
- PETG transparente
- Cuadrada
- Tapón negro con incrustaciones de espuma a prueba de fugas
Especificaciones
200 mL | |
41mm | |
Tapón, inserto de espuma | |
406 | |
Negro | |
Cuadrada | |
Recipiente de cuello ancho | |
Polietileno |
Transparente | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
PET | |
406Case | |
No | |
88 mm | |
Tapón, inserto de espuma |