Learn More
Kautex™ Recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) transparentes
Haga uso de la increíble transparencia de los recipientes de cuello ancho de teraftalato (PETG) Kautex™, transparencia perfecta para una gran presentación del producto.
Marca: Kautex™ 2000084404
149.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21983" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.22400kg
Descripción
- Series 310
- PETG transparente
- Cuadrada
- Sin tapón
Especificaciones
2000 mL | |
Transparente | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
PET | |
44Case | |
No | |
187 mm | |
Tapón, inserto de espuma |
2000 mL | |
69mm | |
Tapón, inserto de espuma | |
44 | |
Negro | |
Cuadrada | |
Recipiente de cuello ancho | |
Polietileno |