Learn More
Bel-Art™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Aceite de máquina
Acetona
Agua
Anotaciones personalizadas
Etanol 70%
Etil acetato
Jabón
Metiletilcetona
Tolueno
Color del tapón:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Descripción
- Preimpresos con el nombre químico y la fórmula, rombo de cuatro colores de la National Fire Protection Association (NFPA) sección 704, peligros para la salud, número de Chemical Abstract System (CAS) y ropa y equipo protectores sugeridos
- Frascos de LDPE translúcidos; el hipoclorito sódico es de LDPE blanco que proteger de la luz entre 230 y 450 nm; mientras que el tolueno es un frasco de LDPE rojo
- Los tapones de polipropileno codificados por colores ayudan a una identificación rápida y sencilla
- Proporciona conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/bolsa, 1000 ml - 4/bolsa; la bolsa surtida incluye 6 unidades, una de cada: acetona, lejía, agua destilada, etanol, isopropanol y LYOB
Nota: Utilice LYOB únicamente con disolventes compatibles con LDPE
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Translúcido |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 53 mm |
Incluye | Tapón de polipropileno natural |
Material | Polietileno |
Cantidad | Paquete de 4 |
Color del tapón | Natural |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con los requisitos de OSHA descritos en la norma de comunicación de peligros 29 CFR 1910.1200 |
Boca | Ancha |
Tipo de producto | Frasco lavador |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Bel-Art™ Frasco lavador de polietileno de boca ancha SP Scienceware™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido