Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 30 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711720.1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10042741
  • 2950.00€ / 1000 g
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
25-40 μm
POLYGOPREP de 300 a 30
1 kg
Polygoprep
300 Å
De 2 a 8
POLYGOPREP C18
Cromatografía líquida