Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 30 C18
393.00€ - 2950.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 25-40 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 300 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 300 a 30 |
pH | De 2 a 8 |
Absorbente | POLYGOPREP C18 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10451842
|
Macherey-Nagel™
711720.100 |
0,1 kg |
393.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042741
|
Macherey-Nagel™
711720.1000 |
1 kg |
2950.00€
1000 g |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
25-40 μm | |
POLYGOPREP de 300 a 30 | |
POLYGOPREP C18 | |
Cromatografía líquida |
300 Å | |
De 2 a 8 | |
Polygoprep |