Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 30 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711720.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10451842
  • 393.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
25-40 μm
POLYGOPREP de 300 a 30
0,1 kg
Polygoprep
300 Å
De 2 a 8
POLYGOPREP C18
Cromatografía líquida