Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 711009.1000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002731
  • 1870.00€ / 1000 g
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
10-15 μm
POLYGOPREP de 60 a 18
De 2 a 8
POLYGOPREP C18
Polygoprep
Cromatografía líquida
60 Å
Cromatografía líquida
1 kg
350 m2/g
Sílice