Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 C18
253.00€ - 1870.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 10-15 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 60 a 18 |
Técnica | Cromatografía líquida |
pH | De 2 a 8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10266931
|
Macherey-Nagel™
711009.100 |
0,1 kg |
253.00€
100 g |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10002731
|
Macherey-Nagel™
711009.1000 |
1 kg |
1870.00€
1000 g |
Fecha estimada de envío: 29-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
10-15 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 18 | |
De 2 a 8 | |
350 m2/g | |
Sílice |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |