Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 12 C18
Marca: Macherey-Nagel™ 711009.100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
10-15 μm | |
POLYGOPREP de 60 a 18 | |
De 2 a 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Cromatografía líquida |
60 Å | |
Cromatografía líquida | |
0,1 kg | |
350 m2/g | |
Sílice |