Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio TLC Alox-25 UV254
Marca: Macherey-Nagel™ 807023
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
60 Å | |
Platos de vidrio | |
0,25 mm |
25/Paq. | |
UV254 | |
20 x 20 cm |