Learn More
Macherey-Nagel™ Placas de vidrio TLC Alox-25 UV254
166.00€ - 273.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Platos de vidrio |
Indicador fluorescente | UV254 |
Grosor (métrico) | 0,25 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10184661
|
Macherey-Nagel™
807023 |
20 x 20 cm |
166.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10584611
|
Macherey-Nagel™
807021 |
5 x 20 cm |
273.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
60 Å | |
Platos de vidrio | |
UV254 | |
0,25 mm |