Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL N-HR UV254
85.00€ - 149.00€
Especificaciones
Tamaño de poro | 60 Å |
---|---|
Tipo | Lámina de poliéster |
Indicador fluorescente | UV254 |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10459751
|
Macherey-Nagel™
804023 |
20 x 20 cm |
149.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10630162
|
Macherey-Nagel™
804022 |
5 x 20 cm |
85.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
60 Å | |
UV254 | |
0,2 mm |
Lámina de poliéster | |
0,75 ml/g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Láminas de poliéster Polygram SIL N-HR UV254