Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de polioximetileno
Garantiza una conexión segura al mismo tiempo que evita daños en los tubos de vidrio y aumenta la seguridad en el laboratorio. Las pinzas para juntas cónicas de POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ están fabricadas con polioximetileno resistente a la temperatura (POM).
41.00€ - 58.24€
Especificaciones
Cantidad | 10/paq. |
---|---|
Tipo | Clip de unión |
Material | POM |
Para utilizar con (equipo) | Para juntas esmeriladas cónicas |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10418212
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103719 |
Azul |
41.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10458782
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103724 |
Verde |
52.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10204241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103729 |
Rojo |
58.24€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10244141
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103710 |
Turquesa |
44.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10579941
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01103714 |
Amarillo |
49.92€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Good spring properties
- Color coded by size
- Will not corrode or bend out of shape
Especificaciones
10/paq. | |
Clip de unión | |
POM | |
Para juntas esmeriladas cónicas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de polioximetileno