Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de polioximetileno
Garantiza una conexión segura al mismo tiempo que evita daños en los tubos de vidrio y aumenta la seguridad en el laboratorio. Las pinzas para juntas cónicas de POM Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ están fabricadas con polioximetileno resistente a la temperatura (POM).
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01103710
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10244141
  • 44.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Buenas propiedades de resorte
  • Codificado por colores según tamaño
  • No se corroe ni se dobla
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
POM
Turquesa
Clip de unión
Para juntas esmeriladas cónicas
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Pinzas de polioximetileno > Color: Turquesa