Learn More
SymLine™ Adaptadores
Encaje su sistema SymLine™ para satisfacer sus necesidades específicas. Aquí, usted encontrará muchos auxiliares útiles.
Marca: SymLine™ 121211
71.72 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Already exists
SymLine™ ofrece un adaptador adecuado para todas las roscas comunes, de modo que no tendrá problemas para conectar diferentes tipos de rosca.
- Muchos accesorios útiles, como colectores, válvulas de cierre, pasamuros para cabinas o cables de puesta a tierra que le permiten configurar el sistema SymLine™ según sus necesidades
- Todos los accesorios son disipadores de forma electrostática y están aprobados para su uso en laboratorios con riesgos de explosión
Especificaciones
Adaptador de reducción de taladro | |
Black | |
HDPE-EC |
Entre 54 y 75 mm | |
33 mm | |
Adaptador |