Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 260C129P
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
- Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
- Actividad en la superficie excepcionalmente baja
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
- Pesticidas
- Herbicidas
- Drogas
- Hidrocarburos poliaromáticos
- Productos farmacéuticos
Especificaciones
330/360 °C | |
0.22 mm | |
G42 | |
0,25 μm | |
Mid-Polar |
0.22mm | |
Trace TR-35MS | |
GC/MS, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals | |
15m | |
15m x 0.22mm x 0.25um |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS > 15m x 0.22mm x 0.25μm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido