Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
333.00€ - 1202.05€
Especificaciones
Tipo USP | G42 |
---|---|
Temperatura máxima | 330/360 °C |
Polaridad | Mid-Polar |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10734457
|
Thermo Scientific™
260C129P |
15m | 0.22 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10486493
|
Thermo Scientific™
260C130P |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10477894
|
Thermo Scientific™
260C135P |
25m | 0.22 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10060013
|
Thermo Scientific™
260C142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
680.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10070013
|
Thermo Scientific™
260C143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10065634
|
Thermo Scientific™
260C154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1202.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10428084
|
Thermo Scientific™
260C223P |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10438084
|
Thermo Scientific™
260C224P |
30m | 0.32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10448274
|
Thermo Scientific™
260C286P |
15 m | 0,53 mm | 1 μm |
453.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10639085
|
Thermo Scientific™
260C298P |
30 m | 0,53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Las columnas para CG TRACE TR-35MS Thermo Scientific™ son columnas de polaridad media para diversas aplicaciones.
- Fase de polaridad media, 35 % fenil polisilfenilsiloxano
- Actividad en la superficie excepcionalmente baja
- Bajo sangrado incluso a temperaturas elevadas
- Similares a: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recomendada para:
- Pesticidas
- Herbicidas
- Drogas
- Hidrocarburos poliaromáticos
- Productos farmacéuticos
Especificaciones
G42 | |
330/360 °C | |
Mid-Polar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TRACE™ TR-35MS