Learn More
BRAND™ Recipiente de polipropileno para análisis de orina de 24 horas
Fabricados con polipropileno con tapón de polietileno. Los vasos de precipitados para orina BRAND™ con tapones de rosca se han fabricado específicamente para la recogida y contención higiénicas de orina. Disponibles en versiones estériles o no estériles. Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE.
Marca: BRAND™ 758905
Detalles adicionales : Peso : 14.49900kg
Descripción
- Fabricados con polipropileno con tapón de polietileno.
- Para la recogida y la contención higiénicas de orina.
- Disponibles en versiones estériles o no estériles.
- Marcado CE de conformidad con la Directiva IVD 98/79 CE.
Especificaciones
Vaso de precipitados para orina | |
Tapón de rosca | |
Polipropileno | |
Polietileno | |
Manipulación higiénica de muestras de orina | |
1000/paq. |
Verde | |
Sí | |
No estéril | |
Transparente | |
75 mm | |
100 mL |