Learn More
Hirschmann™ Adaptadores de rosca de polipropileno
Polypropylene (PP) Threaded adapter for adaptation on the most common bottles.
Marca:  Hirschmann™ 9313527
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10009740
  • 16.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 9313505/9313506: Para usar con Ceramus™ -Classic.
  • 9313527: Para usar con Ceramus™, Solarus™ y Opus™.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador
Polipropileno
Del A 45 al S 40