Learn More
Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread
Complete a FORTUNA™ Dispenser with an adapter that comes in a wide selection of threads. Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread enables smaller containers to be supported on top the existing reservior.
Marca:  Poulten & Graf GmbH 101 09030
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10024750
  • 11.95€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Adecuado para dispensador OPTIFIX y POLYFIX
  • Fabricados en polipropileno
  • Adaptador con rosca
  • Se puede utilizar con la mayoría de los productos químicos y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Blanco
Polipropileno
1
Esterilizable en autoclave
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX
GL 30