Learn More
Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread
Complete a FORTUNA™ Dispenser with an adapter that comes in a wide selection of threads. Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread enables smaller containers to be supported on top the existing reservior.
11.95€ - 18.65€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Blanco |
Descripción | Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (equipo) | Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de rosca | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10369990
|
Poulten & Graf GmbH
101 09028 |
GL 28 |
11.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10024750
|
Poulten & Graf GmbH
101 09030 |
GL 30 |
11.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10496881
|
Poulten & Graf GmbH
101 09036 |
GL 36 |
18.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Suitable for OPTIFIX and POLYFIX dispenser
- Made of Polypropylene
- Adapter with threads
- Can be used for most chemicals and liquids
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Adaptadores para dispensadores OPTIFIX y POLYFIX | |
Dispensadores OPTIFIX y POLYFIX |
Blanco | |
Polipropileno | |
1 |