Learn More
Huenersdorff™ Caja surtida de polipropileno
Las cajas de almacenamiento de polipropileno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
Marca: Huenersdorff™ 600800
Detalles adicionales : Peso : 0.64800kg
Descripción
Cajas de 14 insertosInformación de órdenes
Color
Especificaciones
Azul | |
14 cajas de insertos de poliestireno | |
1 unidad | |
55 mm |
Polipropileno | |
Cajas | |
335 mm |