Learn More
Huenersdorff™ Caja surtida de polipropileno
Las cajas de almacenamiento de polipropileno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
25.18€ - 43.67€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Anchura (métrico) | 335 mm |
Altura (métrico) | 55 mm |
Código de producto | Marca | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11762025
|
Huenersdorff™
604700 |
Rojo | Mango, bisagra y cierre estables |
25.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11772025
|
Huenersdorff™
604800 |
Amarillo | Mango, bisagra y cierre estables |
26.82€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11782025
|
Huenersdorff™
604900 |
Azul | Mango, bisagra y cierre estables |
26.24€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11752025
|
Huenersdorff™
600800 |
Azul | 14 cajas de insertos de poliestireno |
43.67€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Caja surtida
- Plástico de polipropileno
- Amarillo
Especificaciones
Polipropileno | |
1 unidad | |
335 mm | |
55 mm |