Learn More
Huenersdorff™ Caja surtida de polipropileno
Las cajas de almacenamiento de polipropileno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
Marca: Huenersdorff™ 604800
Detalles adicionales : Peso : 0.50400kg
Descripción
- 12 compartimentos
- Profundidad: 225 mm
- Anchura: 335 mm
- Altura: 55 mm
- Plástico de polipropileno
- Amarillo
Especificaciones
Amarillo | |
Rectangulares | |
12 | |
1 unidad | |
335 mm |
Polipropileno | |
Mango, bisagra y cierre estables | |
Caja surtida | |
225 mm | |
55 mm |