Learn More
Huenersdorff™ Caja surtida de polipropileno
Las cajas de almacenamiento de polipropileno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
Marca: Huenersdorff™ 604700
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- 8 compartimentos
- Profundidad: 225 mm
- Anchura = 335 mm
- Altura = 55 mm
- Plástico de polipropileno
- Rojo
Especificaciones
Rojo | |
Rectangulares | |
8 | |
1 unidad | |
225 mm | |
55 mm |
Polipropileno | |
Mango, bisagra y cierre estables | |
Caja surtida | |
225 x 335 x 55 mm | |
335 mm |