Learn More
Huenersdorff™ Caja surtida de polipropileno
Las cajas de almacenamiento de polipropileno Huenersdorf™ son el complemento perfecto para cualquier laboratorio de microscopía.
Marca: Huenersdorff™ 604900
Detalles adicionales : Peso : 0.54000kg
Descripción
- 24 compartimentos
- Profundidad: 225 mm
- Anchura = 335 mm
- Altura = 55 mm
- Plástico de polipropileno
- Azul
Especificaciones
Azul | |
Rectangulares | |
24 | |
1 unidad | |
335 mm |
Polipropileno | |
Mango, bisagra y cierre estables | |
Caja surtida | |
225 mm | |
55 mm |