Learn More
Gilson™ Frasco de polipropileno
Marca: Gilson™ F1077410
1372.75 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Este frasco de polipropileno de 4 l con conjunto de tapa que contiene acoplamientos rápidos y detección de nivel se utiliza con la estación de aspiración Gilson Safe.
Especificaciones
Frasco | |
4 l | |
Tapa con acoplamientos rápidos y detección de nivel |
Título del producto
Gilson™ Frasco de polipropileno > Capacidad: 4 l; incluye: Tapa con acoplamientos rápidos y detección de nivel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido