Learn More
PYREX™ Tapones para Erlenmeyer PYREX™
Tal y como se suministra, con medios/frascos de solución de marca Pyrex™. Elija tapones naranjas para temperaturas de hasta 140 °C (284 °F) y tapones de color rojo para temperaturas de hasta 180 °C (356 °F).
Brand: PYREX™ 431372
Additional Details : Peso : 0.80000kg
Description
- Los tapones ventilados con membranas no humectantes (hidrófobas) con poro de 0.2 μm que permiten el intercambio de gases al mismo tiempo que minimizan el riesgo de contaminación
- Polietileno
- Se esterilizan mediante radiación gamma
Specifications
Naranja | |
Estilo: con ventilación | |
Matraz Erlenmeyer de 500 ml y 1 l | |
Tapón | |
de 140 °C | |
Estéril |
Polipropileno | |
4.3 cm | |
Membrana no humectante (hidrófoba) de poros de 0.2 μm | |
284 °F | |
Sí |
Exención de responsabilidad:Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.