Learn More
PYREX™ Tapones para Erlenmeyer PYREX™
Tal y como se suministra, con medios/frascos de solución de marca Pyrex™. Elija tapones naranjas para temperaturas de hasta 140 °C (284 °F) y tapones de color rojo para temperaturas de hasta 180 °C (356 °F).
141.22€ - 260.63€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Tipo de producto | Tapón |
Intervalo de temperatura (imperial) | 284 °F |
Intervalo de temperatura (métrico) | 140 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior del cuello (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior del cuello (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12393860
|
PYREX™
431372 |
4.3 cm | Matraz Erlenmeyer de 500 ml y 1 l | Estilo: con ventilación |
260.63€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10303033
|
PYREX™
431363 |
7 cm | Matraz Erlenmeyer de plástico de 3 l | Estilo: plano |
169.22€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10716263
|
PYREX™
431364 |
4,8 cm | Matraz Erlenmeyer de plástico de 2 l | Estilo: plano |
141.22€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10215122
|
PYREX™
431339 |
4,8 cm | Matraz Erlenmeyer de 2 l | Estilo: con ventilación |
157.64€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10569892
|
PYREX™
431340 |
7 cm | Matraz Erlenmeyer de 3 l | Estilo: con ventilación |
206.45€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Los tapones ventilados con membranas no humectantes (hidrófobas) con poro de 0.2 μm que permiten el intercambio de gases al mismo tiempo que minimizan el riesgo de contaminación
- Polietileno
- Se esterilizan mediante radiación gamma
Especificaciones
Naranja | |
Tapón | |
140 °C | |
Estéril |
Polipropileno | |
284 °F | |
Sí |
Exención de responsabilidad:Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.