Learn More
Buerkle™ Conectores reductores de manguera de polipropileno
Utilice los conectores de manguera reductores de polipropileno Buerkle™ para crear conexiones entre mangueras grandes y pequeñas.
27.05€ - 38.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Material | Polipropileno |
Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 10/escala |
Color | White |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10642482
|
Buerkle™
8703-0408 |
Manguera de 8 a 12 mm |
30.40€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10630143
|
Buerkle™
8703-0412 |
Manguera de 12 a 16 mm |
38.35€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10739792
|
Buerkle™
8703-0812 |
Manguera de 12 a 16 mm |
27.05€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- Polipropileno
- Esterilizables
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Polipropileno | |
White |
Esterilizables en autoclave | |
10/Pk.; 10/escala | |
Conector de manguera reductor |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Conectores reductores de manguera de polipropileno