Learn More
BRAND™ Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca externos BRAND™ incluyen una gran zona de rotulación esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, fondo en forma de U con un diámetro exterior de 12,5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
Marca:  BRAND™ 114830
335.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10618251
  • 438.00€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polipropileno
  • Graduados
  • Diámetro exterior: 12,5mm
  • Fondo en U
  • Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
  • Estables hasta los – 196 °C.
  • Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
  • DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
  • Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN 285
Tubo criogénico
1,2 ml
Polipropileno
Hasta 1 ml
Polipropileno
41 mm
12,5 mm
Esterilizable en autoclave
Fondo en U de autoestable
Externo
Tapón de rosca
Estéril
Tapón de rosca
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BRAND™ Criotubo de polipropileno > Inferior: Autoestable; capacidad: 1,2 ml; incluye rosca externa