Learn More
BRAND™ Criotubo de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos criogénicos con tapones de rosca externos BRAND™ incluyen una gran zona de rotulación esmerilada e insertos de tapón de color para ofrecer una identificación de muestras sencilla. Graduados, fondo en forma de U con un diámetro exterior de 12,5 mm. Estériles y sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas. Estabilidad de temperatura a - 196 °C y esterilizables en autoclave a 121 °C (2 bar).
Marca: BRAND™ 114834
388.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno
- Graduados
- Diámetro exterior: 12,5mm
- Fondo en U
- Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras.
- Estables hasta los – 196 °C.
- Esterilizados con radiación γ (SAL 10-6) y esterilizable en autoclave a 121 °C (2 bar).
- DIN EN 285, con marcado CE de acuerdo con la directiva IVD 98/79 CE.
- Los tubos criogénicos son estériles y no contienen ARNasa, ADNasa, ADN o endotoxinas.
Especificaciones
DIN EN 285 | |
Tubo criogénico | |
4,0 ml | |
Polipropileno | |
Hasta 3,6 ml | |
Sí | |
Polipropileno | |
76 mm |
12,5 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Fondo en U de autoestable | |
Externo | |
Tapón de rosca | |
Estéril | |
Sí | |
Tapón de rosca |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4169401465 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 114834 |
415826873 | Certificado de análisis | 28/02/2025 | 114834 |