Learn More
Eppendorf™ Polypropylene F-Bottom 384 Well Microplate
Marca: Eppendorf™ 0030625102
1396.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23292" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 11.25000kg
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
No estéril | |
240/pack |
16 x 24 | |
Blanco, Fondo transparente | |
384 | |
Plano |