Learn More
Eppendorf™ Polypropylene F-Bottom 384 Well Microplate
650.00€ - 1685.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanco, Fondo transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10065283
|
Eppendorf™
0030621107 |
No estéril | Blanco, Fondo transparente |
650.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10723814
|
Eppendorf™
0030622103 |
Estéril | Blanco, Fondo transparente |
750.00€
paquete de 80 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10095043
|
Eppendorf™
0030626109 |
Estéril | Blanco, Fondo transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
10380554
|
Eppendorf™
0030625102 |
No estéril | Blanco, Fondo transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Plano |
16 x 24 | |
Blanco, Fondo transparente | |
384 |