Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Soporte de embudo de polipropileno
El soporte para embudos de plástico de polipropileno no corrosivo y su abrazadera admiten varios tamaños de embudo.
Marca:  Bel-Art™ Scienceware™ F18242-0000
Código de producto. 10595994
Descripción
Descripción
  • El anillo exterior admite embudos de diámetro superior de 76 a 152 mm
  • El anillo interior extraíble admite embudos más pequeños con un diámetro superior de 25 a 76 mm
  • Incluye dos casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
Dos casquillos para varillas de soporte de 12,7 mm o 9,5 mm de diámetro.
Doble
Admite embudos de 25 a 152 mm
Soporte de embudo
Polipropileno
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Scienceware™ Soporte de embudo de polipropileno > Para su uso con: Admite embudos de 25 a 152 mm