Learn More
Kartell™ Soporte de embudo de polipropileno
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ admiten diversos tipos y tamaños de embudo.
Marca: Kartell™ 0097000
14.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ admiten diversos tipos y tamaños de embudo.
- Se suministran con dos olivas para el ajuste hermético en las varillas de soporte
- Disponibles en estilo de herradura para embudos de separación de mayor tamaño y en estilo circular para embudos pequeños
- El soporte circular se puede utilizar con embudos para polvo con diámetro de tubo no superior a 35 mm
- Soporte en forma de herradura
Especificaciones
Varilla de soporte | |
2 olivas para su uso con varillas de 8 a 14 mm | |
1 Unidad | |
Funnel Holder |
Polipropileno | |
Una | |
Horseshoe |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30