Learn More
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno
GREENER_CHOICE
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno Eppendorf™ incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
Marca:  Eppendorf™ 0030121694
55.19 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10548841
  • 58.23€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 04-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice estos tubos para manipular de forma segura muestras valiosas y tóxicas, así como sustancias radiactivas. Los microtubos graduados de polipropileno EppendorfTM incluyen una tapa con bisagra con un gancho pequeño que encaja alrededor del borde del tubo.
  • Las sustancias biopeligrosas pueden eliminarse con una cánula, sin que contengan aerosoles, a través de una membrana delgada en el centro del tapón
  • La tapa se abre fácilmente con una mano
  • Los tubos de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml están provistos de una escala de graduación y varia superficies de escritura
  • El tubo de 0,5 ml está optimizado para su uso en experimentos de PCR*
  • Entre los colores del paquete variado hay amarillo, rojo, azul, verde y transparente
  • Micromano de mortero esterilizable en autoclave para resuspender sedimentos
  • Puede centrifugarse hasta 23 500 × gr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Surtido
PCR, centrifugación
Eppendorf Quality
Tapa hermética
1,5 ml
Polipropileno
1000/paq.
Sí
30000 xg
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Eppendorf™ Microtubos graduados de polipropileno > Color: Variado; capacidad: 1,5 ml