Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™
Detalles adicionales : Peso : 0.06900kg
Descripción
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
273 mm | |
315 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
1,501 mm | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |