Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning; Fork lift trucks and other industrial vehicles
Sign compliant to ISO 7010.
5.35€ - 24.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,501 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15674727
|
Brady™
828395 |
100 mm | 87 mm |
5.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694727
|
Brady™
828397 |
315 mm | 273 mm |
24.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,501 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Polipropileno | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 120 °C | |
Globales |