Learn More
VITLAB™ Bandeja de laboratorio de polipropileno
Marca: VITLAB™ 165194
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1,5 l | |
65 mm | |
Polipropileno | |
240 mm (fondo interior), 310 mm (borde) |
Blanco | |
180 mm (fondo interior), 250 mm (borde) | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares |