Learn More
VITLAB™ Bandeja de laboratorio de polipropileno
25.95€ - 37.70€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Bandeja de laboratorio |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10632112
|
VITLAB™
165194 |
1,5 l |
25.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10718101
|
VITLAB™
165294 |
3 l |
37.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares |