Learn More
VITLAB™ Bandeja de laboratorio de polipropileno
Marca: VITLAB™ 165294
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
3 l | |
75 mm | |
Polipropileno | |
300 mm (fondo interior), 370 mm (borde) |
Blanco | |
240 mm (fondo interior), 310 mm (borde) | |
Bandeja de laboratorio | |
Rectangulares |