Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders, Blue Graduation, PP
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase B Hirschmann™ con escala en relieve están fabricadas a partir de PP.
Marca: Hirschmann™ 7520193
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PMP
- Raised scale
- transparent
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
- Conformity certified
Especificaciones
1000 mL | |
±10 mL | |
A | |
Elevated Scale | |
Round | |
Azul | |
440 mm |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
69 mm | |
10 mL | |
Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
Título del producto
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders, Blue Graduation, PP > Capacidad:1 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido