Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders, Blue Graduation, PP
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase B Hirschmann™ con escala en relieve están fabricadas a partir de PP.
60.00€ - 72.90€
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacidad (métrico) | Price | Quantity & Availability | ||||||
13158029
|
Hirschmann™
7500180 |
100 mL |
70.75€
paquete de 12 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10003581
|
Hirschmann™
7500190 |
500 mL |
72.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10537631
|
Hirschmann™
7520193 |
1000 mL |
60.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
- Acc. to DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Raised scale
- Main point ring graduation
- Hexagonal base
Specifications
Elevated Scale | |
Probeta de medición graduada |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders, Blue Graduation, PP